Documentos clave
ES5156
GreenSep Cyano SFC 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 20 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
Materiales
stainless steel column
Línea del producto
GreenSep
fabricante / nombre comercial
ES Industries 138291-GS-CN
envase
1 ea of
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 20 mm
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
cyano phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
120 Å pore size
pH operativo
2-8
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Descripción general
GreenSep Cyano is a high surface area Cyano bonded material designed for SFC resulting in a high surface area loading.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
GreenSep is a trademark of ES Industries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)