ERMBF447D
DP915635 Maize GMO Standard
nominal 1% GMO, ERM®, certified reference material
About This Item
grado
certified reference material
Agency
ERM®
aplicaciones
food and beverages
formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
For more information please see: ERMBF447D
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)