Documentos
D4294LMPSC
Polysulfide in light mineral oil, ASTM D4294
Calibration Set C
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Nivel de calidad
formulario
liquid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
Componentes
Kit contains: LMPS150, LMPS170, LMPS180, LMPS190, LMPS200; 100 mL ea.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente