Documentos clave
D4294LMPSB
Supelco
Polysulfide in light mineral oil, ASTM D4294
Calibration Set B
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Nivel de calidad
Formulario
liquid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
Componentes
Kit contains: LMPS110, LMPS120, LMPS140, LMPS150; 100 mL ea.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)