Merck
CRM59295
Supelco
Dibrom®
mixture of isomers, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
Naled
Seleccione un Tamaño
5000 MG
€65.10
€65.10
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5000 MG
€65.10
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7Br2Cl2O4P
Número de CAS:
Peso molecular:
380.78
Beilstein:
2049930
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
€65.10
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COP(=O)(OC)OC(Br)C(Cl)(Cl)Br
InChI
1S/C4H7Br2Cl2O4P/c1-10-13(9,11-2)12-3(5)4(6,7)8/h3H,1-2H3
Clave InChI
BUYMVQAILCEWRR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Dibrom is a registered trademark of AMVAC Chemical Corporation
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)