CRM47179
Isovaleraldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone solution
certified reference material, 1000 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde equivalent), ampule of 1 mL
Sinónimos:
Isovaleraldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone solution
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
1000 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde equivalent)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C11H14N4O4/c1-8(2)5-6-12-13-10-4-3-9(14(16)17)7-11(10)15(18)19/h3-4,6-8,13H,5H2,1-2H3/b12-6+
Clave InChI
MCWYOPWJODIZJK-WUXMJOGZSA-N
Aplicación
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?