BP1059
(2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Amino-2′-chloro-5-nitrobenzophenone, (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
clonazepam
formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H9ClN2O3/c14-11-4-2-1-3-9(11)13(17)10-7-8(16(18)19)5-6-12(10)15/h1-7H,15H2
Clave InChI
GRDGBWVSVMLKBV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente