97-0183
Volatile compounds by US EPA 524.2
suitable for GC, application for SPME
About This Item
Productos recomendados
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
parámetros analíticos
sample/matrix: 1 ppb each analyte in 3 mL water (25% NaCl added) in 4 mL vial
SPME fiber: Carboxen/PDMS, 75 μm (57318)
extraction: headspace, 40°C (20 min), with stirring
desorption process: 5 min., 310 °C
column: VOCOL®, 30 m × 0.25 mm I.D., 1.5 μm (24205-U)
oven: 40°C (2 min) to 210°C at 8°C/min
detector: ion trap, MS, m/z = 45-260 (0.6sec/scan)
carrier gas: helium, 35 cm/sec
injection: splitless/split (closed 2 min), 0.75 mm I.D. liner
idoneidad
application for SPME
aplicaciones
environmental
Información legal
Analito
Estándar
Fibra para SPME
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)