95116
Dimethachlor Metabolite CGA369873 sodium salt
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-2-oxoethanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Análisis
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
For R&D, and Analytical use only. Not for drug, household or other uses
Aplicación
Metabolite for water testing.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.