Merck
91641
Supelco
Laurolactam
analytical standard
Sinónimos:
12-Aminododecanoic acid lactam, Aza-2-cyclotridecanone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H23NO
Número de CAS:
Peso molecular:
197.32
Beilstein:
122031
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥97.0% (GC)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1CCCCCCCCCCCN1
InChI
1S/C12H23NO/c14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-12/h1-11H2,(H,13,14)
Clave InChI
JHWNWJKBPDFINM-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
383.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
195 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.