Merck
90152
Supelco
N4,N4-Diethyl-2-methyl-1,4-benzenediamine hydrochloride
suitable for GC, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H18N2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
214.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0 %
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)