842177
TSKgel® Super-Phenyl (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, phenyl phase
About This Item
product name
TSKgel® Super-Phenyl Guard Cartridge, phase phenyl, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 2.3 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L11
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 42177
Extensión del etiquetado
3% Carbon, multilayer, endcapped
Parámetros
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 2 mm
superficie
100 m2/g
matriz
spherical silica
grupo activo de la matriz
phenyl phase
tamaño de partícula
2.3 μm
pH operativo
2.0-7.5
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Información legal
Para utilizar con
precolumna
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente