Documentos clave
842176
TSKgel® Super-Octyl (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, C8 (octyl) phase,
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
Nombre del producto
TSKgel® Super-Octyl Guard Cartridge, phase C8 (octyl), L × I.D. 1 cm × 2 mm, 2.3 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L7
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 42176
Extensión del etiquetado
5% Carbon, multilayer, endcapped
Parámetros
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 2 mm
superficie
100 m2/g
Matriz
spherical silica
grupo activo de la matriz
C8 (octyl) phase,
tamaño de partícula
2.3 μm
pH operativo
2.0-7.5
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
TSKgel® Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
_x000D_
TSKgel® Super-Octyl Guard Cartridge, 3pk, for 2mmID TSKgel Super-Octyl columns.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)