822828
TSKgel® Protein C4-300 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 4.6 mm, C4 (butyl) phase,
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
TSKgel® Protein C4-300 HPLC Column, phase C4 (butyl), L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L26
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 22828
Extensión del etiquetado
3% Carbon, endcapped with trimethylsilane
Parámetros
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
1 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
175 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 4.6 mm
superficie
100 m2/g
Matriz
spherical silica
grupo activo de la matriz
C4 (butyl) phase,
tamaño de partícula
3 μm
pH operativo
1.5-7.5
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Forma física
Información legal
Para utilizar con
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)