822794
TSKgel® SuperMP(PW)-M (8 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, hydroxylated methacrylate phase
About This Item
Productos recomendados
product name
TSKgel® SuperMP(PW)-M Guard Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 8 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 22794
Parámetros
≤0.5 M salt concentration
≤20% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
10-80 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
3.5 cm × 4.6 mm
matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamaño de partícula
8 μm
pH operativo
2-12
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Forma física
Información legal
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)