Documentos
821885
TSKgel® SuperMultiporeHZ-H (6 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Sinónimos:
TSKgel® HHR series GPC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
Columna para HPLC TSKgel® SuperMultiporeHZ-H, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 6 μm particle size
Materiales
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L21
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 21885
Parámetros
0.4 mL/min flow rate
15 bar max. pressure
60 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
tamaño de partícula
6 μm
tamaño de poro
mixed
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
The innovative multi-pore technology is now also available in 3, 4 and 6 micron TSKgel SuperMultiporeHZ columns. Three columns, varying in linear range, are available. The base material of each TSKgel SuperMultiporeHZ column is poly(styrene/divinylbenzene). Particles in TSKgel SuperMultiporeHZ columns are mono-disperse in size and exhibit a broad range of pore sizes. Each particle, by design, has an extended linear calibration curve, thereby greatly diminishing chromatograms with inflection points. GPC chromatograms without inflection points . . . it will take some getting used to.
Las columnas de permeación en gel TSKgel H son estables en solventes con un amplio rango de polaridad. Las partículas no se hinchan ni encogen cuando el solvente se cambia de tolueno a metanol. Sin embargo, estas columnas no se pueden usar con solventes polares, tales como agua o mezclas de agua:metanol. Las partículas esféricas de poliestireno/divinilbenceno de 5 μm dan un mínimo de 16,000 platos para una columna de 30 cm x 7.8 mm DI. Se encuentran disponibles ocho tamaños de poro (Figura A), que varian desde un límite de exclusión de 2000 Dalton para columnas G1000HHR a más de 10,000,000 Dalton para columnas G7000HHR. Las cuatro columnas de lechos mixtos (H,L, M, N) trabajan linealmente dentro de un amplio rango de peso molecular, tanto para barrido de muestras como para análisis más formales.
Forma física
Column can only be used in THF solvent.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente