821380
ToyoScreen® PPG-600M Process Development Column
phase polypropylene glycol, pkg of 6 × 1 mL, 65 μm particle size
About This Item
Materiales
aluminum seal
polypropylene and polyethylene frit
Línea del producto
ToyoScreen®
clases químicas de analitos
proteins
envase
pkg of 6 × 1 mL
fabricante / nombre comercial
Tosoh 21380
Parámetros
≤50% organic solvent
0.2-1 mL/min flow rate
3 bar max. pressure
4 mL/min max. flow rate
técnicas
LPLC: suitable
L × D.I.
3 cm × 6.4 mm
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
polypropylene glycol phase
tamaño de partícula
65 μm
pH operativo
1-13
capacidad
55 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
técnica de separación
hydrophobic interaction (HIC)
Descripción general
Especificaciones
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)