Documentos clave
819668
TSKgel® SuperHZM-H (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
Nombre del producto
TSKgel® SuperHZM-H Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L21
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 19668
Parámetros
0.4 mL/min flow rate
80 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 4.6 mm
Matriz
polystyrene-divinylbenzene
grupo activo de la matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
tamaño de partícula
10 μm
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
TSKgel® SuperHZM-H mixed-bed columns are packed with rigid, porous, polymer beads each having a varying mean pore diameter. They are used for the non-aqueous separation of organic-soluble polymers with high molecular weights of less than 400,000,000 Da. The THF shipping solvent may be replaced by a limited number of organic solvents.
Forma física
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)