819310
TSKgel® SuperHZ2000 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
About This Item
product name
TSKgel® SuperHZ2000 HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materiales
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L21
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 19310
Parámetros
0.4 mL/min flow rate
50 bar max. pressure
60 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
20 Å
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Forma física
Información legal
columna analítica
precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)