Documentos clave
818277
TSKgel® Super-Phenyl (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, phenyl phase
Sinónimos:
TSKgel® C18 Columns
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
Columna para HPLC TSKgel® Super-fenil, phase phenyl, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 2.3 μm particle size
Materiales
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L11
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh Super-Phenyl, 18277
Extensión del etiquetado
3% Carbon, multilayer, endcapped
Parámetros
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
4 mL/min flow rate
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
superficie
100 m2/g
matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
phenyl phase
tamaño de partícula
2.3 μm
tamaño de poro
140 Å
pH operativo
2.0-7.5
técnica de separación
reversed phase
Forma física
Shipped in 50% acetonitrile - 50% water.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)