817356
TSKgel® G4000HHR (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Sinónimos:
TSKgel® HHR Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
TSKgel® G4000HHR HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L21
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 17356
Parámetros
140 °C temperature
2 mL/min flow rate
50 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
200 Å
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Compatibilidad
Forma física
Información legal
columna analítica
precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)