816095
TSKgel® Phenyl-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 10 mm, phenyl phase
Sinónimos:
TSKgel® QC-PAK GFC Column
About This Item
product name
Kit Guardgel TSKgel® fenil-5PW, phase phenyl, L × I.D. 3.5 cm × 10 mm, 20 μm particle size
Materiales
stainless steel
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh Phenyl-5PW, 16095
Parámetros
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
10-50 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
3.5 cm × 10 mm
matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
phenyl phase
tamaño de partícula
20 μm
tamaño de poro
1000 Å
pH operativo
2-12
técnica de separación
hydrophobic interaction (HIC)
Descripción general
Componentes
- Column Holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
- Column, 35mm x 12.75mm OD x 10mm ID, 10μm frit at 20mm depth, 1/16"
- 2 Replacement frits
- Capillary Tubing, 5cm x 1/16" OD x 0.02" ID
- Nuts and Ferrules, 10 - 32 threads for 1/16" tubing, 2 each
- 2 x 5mL guardgel
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)