814907
TOYOPEARL® AF-Chelate-650M Bulk Media
phase IDA, iminodiacetic acid, bottle of 1 L, 65 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® AF-Chelate-650M Bulk Media
About This Item
Productos recomendados
descripción
Clean In Place (CIP) (0.5 M NaOH or 0.1 M HCl)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
phase filter (Chelate)
Línea del producto
TOYOPEARL®
formulario
slurry
envase
bottle of 1 L
fabricante / nombre comercial
Tosoh 14907
Extensión del etiquetado
25-45 μeq/mL ligand density
Parámetros
pressure (max. 3 bar)
técnicas
LPLC: suitable
matriz
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
grupo activo de la matriz
IDA phase, iminodiacetic acid
tamaño de partícula
65 μm
tamaño de poro
1000 Å
pH
2-12
técnica de separación
affinity
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificaciones
Forma física
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente