Documentos
814704
TOYOPEARL® QAE-550C Bulk Media
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 1 L, 100 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® QAE-550C Anion Exchange Media
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
Línea del producto
TOYOPEARL®
formulario
slurry
Características
counter ion Cl-
envase
bottle of 1 L
fabricante / nombre comercial
Tosoh 14704
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamaño de partícula
100 μm
pH operativo
2-13
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
Toyopearl QAE-550 resin is a strong anion exchanger useful for purification of proteins up to 100kD. It is used for high throughput capture of feedstocks.
Especificaciones
Clean in place with 0.1 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)