Documentos clave
813062
TSKgel® SP-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 5 mm, sulfonic acid phase
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
L × D.I.:
5 cm × 5 mm
tamaño de partícula:
10 μm
grupo activo de la matriz:
sulfonic acid phase
Matriz:
hydroxylated methacrylic polymer
Nombre del producto
TSKgel® SP-5PW HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 5 cm × 5 mm, 10 μm particle size
Materiales
glass
Línea del producto
TSKgel®
Características
counter ion Na+
fabricante / nombre comercial
Tosoh 13062
Parámetros
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 5 mm
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
sulfonic acid phase
tamaño de partícula
10 μm
pH operativo
2-12
técnica de separación
cation exchange
Descripción general
TSKgel® SP-5PW columns are packed with porous hydrophilic polymer beads which are surface modified with a strong cation exchanger. They are used for the separation and analysis of proteins, peptides, and other biologically active molecules. TSKgel SP-5PW columns have the same backbone chemistry and selectivity as the bulk process scale resins Toyopearl SP-650 and TSKgel SP-5PW (20) and (30).
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
precolumna
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)