813061
TSKgel® DEAE-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 5 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
About This Item
Productos recomendados
product name
TSKgel® DEAE-5PW HPLC Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 5 cm × 5 mm, 10 μm particle size
Materiales
glass
Línea del producto
TSKgel®
Características
counter ion Cl-
fabricante / nombre comercial
Tosoh 13061
Parámetros
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 5 mm
matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
DEAE (diethylaminoethyl) phase
tamaño de partícula
10 μm
pH operativo
2-12
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
Información legal
precolumna
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente