807936
TSKgel® Phenyl-5PW (20 µm) HPLC Columns
Guard Column for 55 mm ID TSKgel® Phenyl-5PW Column
Sinónimos:
TSKgel® Hydrophobic Interaction Chromatography Columns
About This Item
product name
TSKgel® Guard Column for 55 mm ID TSKgel® Phenyl-5PW Column, 20 μm particle size, pk of 1 ea
Materiales
stainless steel column
envase
pk of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Tosoh 07936
columna L × D.I.
5 cm × 45 mm
matriz
polymeric particle platform
grupo activo de la matriz
Phenyl-5PW phase
tamaño de partícula
20 μm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)