807469
TOYOPEARL® HW-75F Bulk Media
phase hydroxylated methacrylate, bottle of 500 mL, 45 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® HW-75 Size Exclusion Media
About This Item
Productos recomendados
descripción
HW-75F
Línea del producto
TOYOPEARL®
formulario
slurry
envase
bottle of 500 mL
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamaño de partícula
45 μm
tamaño de poro
100,000-10,000,000 Da MW range
pH operativo
2-13
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Aplicación
Especificaciones
Forma física
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente