807163
TSKgel® DEAE-SW (10 µm) HPLC Columnss
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
About This Item
Productos recomendados
product name
TSKgel® DEAE-SW Columns, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Materiales
stainless steel hardware
Línea del producto
TSKgel®
Características
counter ion H2PO4-
fabricante / nombre comercial
Tosoh 07163
Parámetros
0-100% organic solvent
0.05-0.1 M salt concentration (starting buffer)
0.2-0.5 M salt concentration (final buffer)
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
200 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 7.5 mm
matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
DEAE (diethylaminoethyl) phase
tamaño de partícula
10 μm
pH operativo
2.0-7.5
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
Forma física
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)