794-0411
HPLC Analysis of White-Faced Hornet Venom on Mono S® HR5/5
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Mono S HR5/5, 10 μm particles (54808)
mobile phase: [A] 50 mM BICINE, pH 8.4; [B] A + 0.35 M sodium chloride
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 280 nm
injection: 7 mg venom in mobile phase A
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
forensics and toxicology
life science and biopharma
Información legal
Analito
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)