794-0370
Immunoglobulins, IgM
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
media: Q Sepharose Fast Flow (Q1126-100ML)
column: 30 cm × 50 mm I.D. (Q1126-100ML)
mobile phase: [A] 0.02 M monosodium phosphate, pH 6.5; [B] A + 0.5 M sodium chloride, pH 6.5
flow rate: 25 cm/hr
detector: UV, 280 nm
injection: cell culture supernatant
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
Información legal
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)