73317
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexan-1-ol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
técnicas
LC/MS: suitable
índice de refracción
n20/D 1.314 (lit.)
bp
140-143 °C (lit.)
densidad
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
clinical testing
coatings
environmental
food and beverages
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F9O/c7-3(8,1-2-16)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15/h16H,1-2H2
Clave InChI
JCMNMOBHVPONLD-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
163.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73.3 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)