72820
Methyl-p-benzoquinone
analytical standard
Sinónimos:
p-Toluquinone
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥99.0 % (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
66-67 °C (lit.)
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC1=CC(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C7H6O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
VTWDKFNVVLAELH-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.