72812
Ethyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
174 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
≥95-100 °C
97-99 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CCOC(=O)\C(C#N)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H15NO2/c1-2-21-18(20)16(13-19)17(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,2H2,1H3
Clave InChI
IAJNXBNRYMEYAZ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)