Merck
72642
Supelco
2-Methoxyhydroquinone
analytical standard
Sinónimos:
2,5-Dihydroxyanisol
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)C6H3(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
140.14
Beilstein:
2045285
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥95.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
88-91 °C (lit.)
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
COc1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H8O3/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,8-9H,1H3
Clave InChI
LAQYHRQFABOIFD-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.