Merck
72584
Supelco
2-Ethylhexyl trans-4-methoxycinnamate
analytical standard
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4CH=CHCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
290.40
Número MDL:
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥95.0%
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.545 (lit.)
bp
198-200 °C/3 mmHg (lit.)
densidad
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
cadena SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
Clave InChI
YBGZDTIWKVFICR-JLHYYAGUSA-N
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
426.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
219 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)