69334
(2,2-Dimethyl-3-methylsulfonyloxypropyl) methanesulfonate
analytical standard
Sinónimos:
Neopentyl glycol dimethylsulfate, 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol dimethylsulfate
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
69-74 °C
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC(C)(COS(C)(=O)=O)COS(C)(=O)=O
InChI
1S/C7H16O6S2/c1-7(2,5-12-14(3,8)9)6-13-15(4,10)11/h5-6H2,1-4H3
Clave InChI
MBBDNGMNEVIICT-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)