69333
Ethyl 4-acetylbutyrate
analytical standard
About This Item
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥97%
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.427 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
densidad
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CCOC(=O)CCCC(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-11-8(10)6-4-5-7(2)9/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
MGPSIDGTLFKDEY-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
69 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.