67161-U
BIOshell A160 Peptide CN (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 500 μm, HPLC Column
About This Item
product name
BIOshell A160 Peptide CN, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 500 μm
Materiales
stainless steel hardware (column)
Agency
suitable for USP L10
descripción
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
Línea del producto
BIOshell
Características
endcapped
clases químicas de analitos
peptides
fabricante / nombre comercial
BIOshell
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
2.2% carbon loading
Parámetros
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 500 μm
superficie
90 m2/g
cobertura de la superficie
2.2 μmol/m2
matriz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
cyano phase
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
160 Å
operating pH range
1-8
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)