63468
Aluminum TLC Plates: Silica w/o Fluorescence
silica gel 60 matrix, L × W 10 cm × 20 cm
About This Item
Materiales
aluminum support
silica gel 60 matrix
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × An
10 cm × 20 cm
capa grosor
0.20 mm
superficie
~500 m2/g
tamaño de partícula
5-17 μm
tamaño de poro
0.75 mL/g pore volume
60 Å mean pore size
Descripción general
- Outstanding wettability (even for 100% aqueous visualisation reagents)
- Easy and precise cutting (no flaking of silica)
- Excellent separation efficiency and reproducibility from batch to batch
Otras notas
105553
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)