63336-U
BIOshell lgG 1000 Å C4 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 300 μm, HPLC Column
Sinónimos:
BIOshell IgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 300 μm
Materiales
stainless steel hardware
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L26
descripción
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
Línea del producto
BIOshell
Características
endcapped
envase
pkg of 1 unit
Extensión del etiquetado
0.6% carbon loading
Parámetros
90 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
columna L × D.I.
5 cm × 300 μm
superficie
22 m2/g
Matriz
spherical silica particle platform
grupo activo de la matriz
C4 (butyl) phase
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
1000 Å
Intervalo de pH operativo
2-9
técnica de separación
reversed phase
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)