58768
Coupling
1/4-28 for 1/16 in. O.D., bore diam. 0.043 in.
Sinónimos:
Unlones SSI™
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiales
stainless steel
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SSI
calibre diám.
0.043 in.
Adaptador
1/4-28 for 1/16 in. O.D.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)