584605-U
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3 mm UHPLC Column
Sinónimos:
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 2.0 μm HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
product name
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 2.0 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 3 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L11
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
7.0% Carbon loading
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
columna L × D.I.
5 cm × 3 mm
superficie
120 m2/g
matriz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
Biphenyl (dimethylbiphenyl) bonding phase
tamaño de partícula
2.0 μm
tamaño de poro
90 Å pore size
operating pH range
2-9
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
The bonded, densely endcapped, dimethyl-biphenyl stationary phase of Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, based on fused-core particles, provides a stable, reversed phase packing with enhanced π-π and mild steric interactions due to the two sequential phenyl groups bonded to the base silica.