577545-U
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 300 μm, HPLC Column
About This Item
product name
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 300 μm
Materiales
stainless steel hardware
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L11
Línea del producto
BIOshell
Características
endcapped
envase
pkg of 1 unit
Extensión del etiquetado
4.7% Carbon loading
técnicas
HPLC: suitable
columna L × D.I.
15 cm × 300 μm
superficie
90 m2/g
matriz
Fused-Core® particle platform
grupo activo de la matriz
Phenyl-Hexyl (dimethylphenyl-hexylsilane) bonding phase
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
160 Å pore size
operating pH range
2-9
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Nota de análisis
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)