Documentos clave
57635
Needle port cleaner
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
Descripción general
Needle port cleaner is an accessory for use with Rheodyne® Model 7725 and 7725i injectors.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)