Documentos clave
575625-U
Supelco
Discovery® DSC-CN SPE 96-well plate
bed wt. 50 mg/well, pk of 1
About This Item
Código UNSPSC:
41104018
composición
bed wt., 50 mg/well
envase
pk of 1
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
grupo activo de la matriz
cyano bonding
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
normal phase
reversed phase
Descripción general
Mecanismo de Retención: Fase Reversa o Fase Normal
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas (fluidos biológicos, agua) cuando se utilizan en fase reversa; o disolventes orgánicos, aceites, y lípidos cuando se utiliza en Fase normal
  • Unida monoméricamente, cianopropil (7 %C), endcapped
  • Puede se usada tanto en fase normal como fase reversa
  • Ideal para analitos hidrofóbicos que pueden ser unidos, retenidos irreversiblemente en sorbentes hidrofóbicos tales como DSC-18
  • Menor retención que DSC-Si o DSC-Diol cuando son utilizados en fase normal (matrices orgánicas tales como hexano o aceites)
  • Permite una rápida liberación de moléculas muy polares irreversiblemente unidas, retenidas en sorbetnes muy polares
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)