Key Documents
57200
Supelco
Supelclean LC-Si
pkg of 100 g
Sinónimos:
Envase a granel Supelclean LC-Si
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
envase
pkg of 100 g
Nivel de calidad
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
475 m2/g
matriz
Silica Gel (irregularly shaped)
grupo activo de la matriz
silica phase
tamaño de partícula
45 μm
tamaño de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
normal phase
Descripción general
LC-Si adsorption SPE tubes may be used to extract polar analytes from nonpolar samples.
Información legal
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)