Documentos clave
57143
Supelco
Tubo de SPE SupelcleanENVI-Chrom P
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
Materiales
polypropylene tube
composición
bed wt., 100 mg
envase
pk of 108
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
900 m2/g
volumen
1 mL
Matriz
Styrene/Divinyl Benzene Coopolymer Resin base material
grupo activo de la matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
diámetro
80-160 μm
tamaño de poro
20-300 Å
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Co-polímero Estireno/divinil benceno
Mecanismo de Retención: Fase Reversa o Adsorción
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas
• Tamaño partícula: 80-160 μm; Forma Esférica; Tamaño Poro: 110-175 Å; Área Superficial: 900 m2/g
• Altamente reticulado, neutro, estirenodivinilbenceno especialmente limpio, resina utilizada para retener compuestos hidrofóbicos con alguna funcionalidad hidrofílica bajo condiciones de fase reversa
• Altamente resistente a condiciones de pH extremas
• Aplicacione típicas incluyen compuestos aromáticos, fenólicos de matrices de muestras acuosas
• Utilizado para fenoles contaminantes prioritarios de muestras acuosas
Información legal
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Contenido relacionado
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.