Documentos
57106
Supelco
Tubo Supelclean ENVI-8 SPE
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 27
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
Materiales
PTFE frit
glass hardware
Características
endcapped
composición
bed wt., 500 mg
envase
pk of 27
Extensión del etiquetado
14% C loading
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
475 m2/g
volumen
3 mL
matriz
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupo activo de la matriz
C8 (octyl) bonding, polymerically bonded
tamaño de partícula
45 μm
tamaño de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Mecanismo de Retención: Fase Reversa
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas (bebidas acuosas; tierra; aguas residuales)
• Alta carga 14%C para aumentar las capacidades de unión y más altas recuperaciones
• La carga de carbono más alta ofrece también una mayor resistencia a condiciones de pH extremas
•Excelente para la limpieza, extracción y concentración de agentes contaminantes de muestras medioambientales acuosas
• Utilizado para la extracción de herbicidas, fungicidas y pesticidas de material de desecho
Información legal
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.