56741-U
Tubo capilar de acero inoxidable de 1/16 pulgadas
L × O.D. × I.D. 0.5 m × 1/16 in. × 0.040 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.52
Materiales
none band
L × D.I. × D.E.
0.5 m × 1/16 in. × 0.040 in.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)